4'-Propylacetophenonoxim
Lieferant: Thermo Scientific
TL00858.1
TL00858.10
TL00858.50
MAYBTL00858.1EA
0
EUR
MAYBTL00858.1
MAYBTL00858.10
MAYBTL00858.50
4'-Propylacetophenonoxim
4'-Propylacetophenonoxim
Formel:
C₁₁H₁₅NO |
CAS-Nummer:
64128-26-3 |