Cyclobutanonoxim
Lieferant: Thermo Scientific
XBX00186.250 XBX00186.1
MAYBXBX00186.250EA 0 EUR
MAYBXBX00186.250 MAYBXBX00186.1
Cyclobutanonoxim
Cyclobutanonoxim
Formel: C₄H₇NO
MDL: MFCD00114552
CAS-Nummer: 2972-05-6