Cyclohexanonoxim
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
XBX00187.250
XBX00187.1
CHMPXBX00187.250EA
0
EUR
CHMPXBX00187.250
MAYBXBX00187.1
Cyclohexanonoxim
Cyclohexanonoxim
Formel:
C₆H₁₁NO Molecular Weight: 113.16 g/mol Siedepunkt: 206 Schmelzpunkt: 88…90 °C Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00001660 CAS-Nummer: 100-64-1 EINECS: 202-874-0 |