4-(4-Bromphenyl)morpholin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1437-5G
AN-1437-25G
AN-1437-1G
COBBAN-1437-5GEA
50.8
EUR
COBBAN-1437-5G
COBBAN-1437-25G
COBBAN-1437-1G
4-(4-Bromphenyl)morpholin
4-(4-Bromphenyl)morpholin
Formel:
C₁₀H₁₂BrNO Molecular Weight: 242.12 g/mol |
MDL:
MFCD04112483 CAS-Nummer: 30483-75-1 |