2-Benzo[b]thiophenboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Benzo[b]thiophen-2-ylboronic acid, 2-Benzothienylboronic acid
BB-2027-5G
BB-2027-25G
BB-2027-1G
COBBBB-2027-5GEA
76.1
EUR
COBBBB-2027-5G
COBBBB-2027-25G
COBBBB-2027-1G
2-Benzo[b]thiophenboronsäure
2-Benzo[b]thiophenboronsäure
Formel:
C₈H₇BO₂S Molecular Weight: 178.02 g/mol |
MDL:
MFCD01075674 CAS-Nummer: 98437-23-1 |