3-Methyl-2-thiophenboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2285-5G
BB-2285-1G
COBBBB-2285-5GEA
0
EUR
COBBBB-2285-5G
COBBBB-2285-1G
3-Methyl-2-thiophenboronsäure
3-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Formel:
C₅H₇BO₂S |
MDL:
MFCD00236049 CAS-Nummer: 177735-09-0 |