2-Formyl-4-thiophenboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Formylthiophene-4-boronic acid
BB-2286-5G
BB-2286-25G
BB-2286-1G
COBBBB-2286-5GEA
277
EUR
COBBBB-2286-5G
COBBBB-2286-25G
COBBBB-2286-1G
2-Formyl-4-thiophenboronsäure
2-Formyl-4-thiophenboronsäure
Formel:
C₅H₅BO₃S Molecular Weight: 155,97 g/mol |
MDL:
MFCD03002365 CAS-Nummer: 175592-59-3 |