4-(Methylthio)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-(Methylthio)benzeneboronic acid, 4-Thioanisoleboronic acid
BB-2472-5G
BB-2472-100G
BB-2472-25G
COBBBB-2472-5GEA
62.4
EUR
COBBBB-2472-5G
COBBBB-2472-100G
COBBBB-2472-25G
4-(Methylthio)phenylboronsäure
4-(Methylthio)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₂S Molecular Weight: 168,02 g/mol |
MDL:
MFCD00093410 CAS-Nummer: 98546-51-1 |