4-Methyl-3-thiophenboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8137-1G
BB-8137-5G
COBBBB-8137-1GEA
257
EUR
COBBBB-8137-1G
COBBBB-8137-5G
4-Methyl-3-thiophenboronsäure
4-Methyl-3-thiopheneboronic acid
Formel:
C₅H₇BO₂S Molecular Weight: 141,99 g/mol |
MDL:
MFCD04039882 CAS-Nummer: 177735-11-4 |