3-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde, 3-Bromo-2-formylthiophene
CA-4273-25G
CA-4273-5G
CA-4273-1G
COBBCA-4273-25GEA
409
EUR
COBBCA-4273-25G
COBBCA-4273-5G
COBBCA-4273-1G
3-Brom-2-thiophencarbaldehyd
3-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Formel:
C₅H₃BrOS Molecular Weight: 191,05 g/mol |
MDL:
MFCD00126680 CAS-Nummer: 930-96-1 |