5-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
CA-4274-5G
CA-4274-25G
CA-4274-100G
COBBCA-4274-5GEA
25.8
EUR
COBBCA-4274-5G
COBBCA-4274-25G
COBBCA-4274-100G
5-Brom-2-thiophencarbaldehyd
5-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Formel:
C₅H₃BrOS Molecular Weight: 191,05 g/mol |
MDL:
MFCD00005432 CAS-Nummer: 4701-17-1 EINECS: 225-176-8 |