4-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CS-9092-5G
CS-9092-25G
CS-9092-100G
COBBCS-9092-5GEA
0
EUR
COBBCS-9092-5G
COBBCS-9092-25G
COBBCS-9092-100G
4-Brom-2-thiophencarbaldehyd
4-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Formel:
C₅H₃BrOS |
MDL:
MFCD00005431 CAS-Nummer: 18791-75-8 EINECS: 242-577-3 |