4-(2-Brom-4-nitrophenyl)morpholin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2686-5G
HC-2686-1G
COBBHC-2686-5GEA
0
EUR
COBBHC-2686-5G
COBBHC-2686-1G
4-(2-Brom-4-nitrophenyl)morpholin
4-(2-Brom-4-nitrophenyl)morpholin
Formel:
C₁₀H₁₁BrN₂O₃ |
MDL:
MFCD02081938 CAS-Nummer: 477846-96-1 |