3-Methyl-2-thenoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Methylthiophene-2-carboxylic acid
HI-1313-25G
HI-1313-100G
HI-1313-5G
COBBHI-1313-25GEA
0
EUR
COBBHI-1313-25G
COBBHI-1313-100G
COBBHI-1313-5G
3-Methyl-2-thenoesäure
3-Methyl-2-thenoesäure
Formel:
C₆H₆O₂S |
MDL:
MFCD00005438 CAS-Nummer: 23806-24-8 EINECS: 245-894-5 |