4-Brom-3-thiophencarbaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1644-1G
HI-1644-5G
COBBHI-1644-1GEA
122
EUR
COBBHI-1644-1G
COBBHI-1644-5G
4-Brom-3-thiophencarbaldehyd
4-Brom-3-thiophencarbaldehyd
Formel:
C₅H₃BrOS Molecular Weight: 191.05 g/mol |
MDL:
MFCD01318960 CAS-Nummer: 18791-78-1 |