3-Methoxyphenethylamin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
OS-7450-25G
OS-7450-5G
COBBOS-7450-25GEA
127
EUR
COBBOS-7450-25G
COBBOS-7450-5G
3-Methoxyphenethylamin
3-Methoxyphenethylamin
Formel:
C₉H₁₃NO Molecular Weight: 151.21 g/mol |
MDL:
MFCD00008187 CAS-Nummer: 2039-67-0 EINECS: 218-017-9 |