(±)-4-Fluor-α-methylbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
DL-4-Fluoro-α-methylbenzylamine, 1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
001185-25G
001185-5G
FLUO001185-25GEA
303
EUR
FLUO001185-25G
FLUO001185-5G
(±)-4-Fluor-α-methylbenzylamin
(±)-4-Fluor-α-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀FN Molecular Weight: 139.17 g/mol |
MDL:
MFCD00041323 CAS-Nummer: 403-40-7 EINECS: 206-958-8 |