Perfluordecahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: Perfluorodecalin

003283-100G 003283-500G
FLUO003283-100GEA 0 EUR
FLUO003283-100G FLUO003283-500G
Perfluordecahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Perfluordecahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀F₁₈
Molecular Weight: 462.08
MDL: MFCD00010626
CAS-Nummer: 306-94-5
EINECS: 206-192-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR