Perfluor(methylcyclohexan)
Lieferant: FLUOROCHEM
003295-100G 003295-500G
FLUO003295-100GEA 161 EUR
FLUO003295-100G FLUO003295-500G
Perfluor(methylcyclohexan)
Perfluor(methylcyclohexan)
Formel: C₇F₁₄
MDL: MFCD00001468
CAS-Nummer: 355-02-2
EINECS: 206-573-5