4-Brom-2-(trifluormethoxy)thiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
004302-1G 004302-5G
FLUO004302-1GEA 0 EUR
FLUO004302-1G FLUO004302-5G
4-Brom-2-(trifluormethoxy)thiophenol
4-Brom-2-(trifluormethoxy)thiophenol
Formel: C₇H₄BrF₃OS
MDL: MFCD00203474
CAS-Nummer: 175278-15-6