2-Brom-3,3,3-trifluorpropen
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
004309-5G 004309-25G
FLUO004309-5GEA 121 EUR
FLUO004309-5G FLUO004309-25G
2-Brom-3,3,3-trifluorpropen
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene
Formel: C₃H₂BrF₃
MDL: MFCD00077469
CAS-Nummer: 1514-82-5