2,4-Dimethylbenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
160320100 160320500
ACRO160320100EA 40.8 EUR
ACRO160320100 ACRO160320500
2,4-Dimethylbenzoesäure 98%
2,4-Dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 267 °C (727 mmHg)
Schmelzpunkt: 123…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002480
CAS-Nummer: 611-01-8
EINECS: 210-246-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 127 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %