2-(Dimethylamino)-6-fluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
004927-1G 004927-5G
FLUO004927-1GEA 55.4 EUR
FLUO004927-1G FLUO004927-5G
2-(Dimethylamino)-6-fluorbenzonitril
2-(Dimethylamino)-6-fluorbenzonitril
Formel: C₉H₉FN₂
MDL: MFCD00052221
CAS-Nummer: 96994-73-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III