3,5-Bis(trifluormethyl)benzamidoxim
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
N'-Hydroxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzimidamide
CFF257.10
006002-5G
006002-1G
CHMPCFF257.10EA
321
EUR
CHMPCFF257.10
FLUO006002-5G
FLUO006002-1G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamidoxim
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamidoxim
Formel:
C₉H₆F₆N₂O |
MDL:
MFCD00068188 CAS-Nummer: 72111-09-2 |