2-Chlorphenethylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
008893-5G 008893-25G
FLUO008893-5GEA 0 EUR
FLUO008893-5G FLUO008893-25G
2-Chlorphenethylamin
2-Chlorphenethylamin
Formel: C₈H₁₀ClN
Molecular Weight: 155,63 g/mol
MDL: MFCD00008185
CAS-Nummer: 13078-80-3
EINECS: 235-982-1