4-Chlorphenethylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
008894-5G
008894-25G
FLUO008894-5GEA
0
EUR
FLUO008894-5G
FLUO008894-25G
4-Chlorphenethylamin
4-Chlorphenethylamin
Formel:
C₈H₁₀ClN Molecular Weight: 155.63 g/mol |
MDL:
MFCD00008191 CAS-Nummer: 156-41-2 EINECS: 205-853-4 |