3-Fluorphenethylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(2-Bromoethyl)-3-fluorobenzene
009225-1G
009225-5G
FLUO009225-1GEA
55.4
EUR
FLUO009225-1G
FLUO009225-5G
3-Fluorphenethylbromid
3-Fluorphenethylbromid
Formel:
C₈H₈BrF Molecular Weight: 203,05 g/mol |
MDL:
MFCD03095397 CAS-Nummer: 25017-13-4 |