2-Benzo[b]thiophenboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
FL10979.POR 010979-5G
CHMPFL10979.POREA 0 EUR
CHMPFL10979.POR FLUO010979-5G
2-Benzo[b]thiophenboronsäure
2-Benzo[b]thiophenboronsäure
Formel: C₈H₇BO₂S
MDL: MFCD01075674
CAS-Nummer: 98437-23-1