2,4-Dimethylbenzoesäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A10589.09 A10589.18
A10589.09EA 38.5 EUR
A10589.09 A10589.18
2,4-Dimethylbenzoesäure 97%
2,4-Dimethylbenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 611-01-8 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 154°(309°F) Odour: Odourless Boiling Point: 267°/727mm Beilstein Reference: 971589 MDL No.: MFCD00002480
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 267 °C (727 mmHg)
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Flammpunkt: 154 °C (309 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002480
CAS-Nummer: 611-01-8
EINECS: 210-246-2