4'-Fluor-3'-nitroacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
FL13005.POR 013005-1G 013005-5G
CHMPFL13005.POREA 0 EUR
CHMPFL13005.POR FLUO013005-1G FLUO013005-5G
4'-Fluor-3'-nitroacetophenon
4'-Fluor-3'-nitroacetophenon
Formel: C₈H₆FNO₃
Molecular Weight: 183,14 g/mol
MDL: MFCD00115369
CAS-Nummer: 400-93-1