(±)-2-Fluor-α-methylbenzylamin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
FL13377.POR
013377-1G
CHMPFL13377.POREA
0
EUR
CHMPFL13377.POR
FLUO013377-1G
(±)-2-Fluor-α-methylbenzylamin
(±)-2-Fluor-α-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀FN Molecular Weight: 139.17 g/mol |
MDL:
MFCD04038307 CAS-Nummer: 74788-44-6 |