(±)-3-Fluor-α-methylbenzylamin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-(3-Fluorophenyl)ethanamine
FL13378.POR
013378-5G
CHMPFL13378.POREA
0
EUR
CHMPFL13378.POR
FLUO013378-5G
(±)-3-Fluor-α-methylbenzylamin
(±)-3-Fluor-α-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀FN Molecular Weight: 139,17 g/mol |
MDL:
MFCD04038308 CAS-Nummer: 74788-45-7 |