3-(Trifluormethyl)benzamidoxim
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
N'-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)-benzenecarboximidamide, N-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzimidamide
CFF256.10
CFF256.50
017306-10G
017306-25G
CHMPCFF256.10EA
321
EUR
CHMPCFF256.10
CHMPCFF256.50
FLUO017306-10G
FLUO017306-25G
3-(Trifluormethyl)benzamidoxim
3-(Trifluormethyl)benzamidoxim
Formel:
C₈H₇F₃N₂O Molecular Weight: 204,15 g/mol |
MDL:
MFCD02647312 CAS-Nummer: 40067-80-9 |