3-Chlor-2-thiophencarbonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF382.5 CFF382.10 CFF382.25 017408-5G 017408-25G 017408-1G
CHMPCFF382.5EA 613 EUR
CHMPCFF382.5 CHMPCFF382.10 CHMPCFF382.25 FLUO017408-5G FLUO017408-25G FLUO017408-1G
3-Chlor-2-thiophencarbonylchlorid
3-Chlor-2-thiophencarbonylchlorid
Formel: C₅H₂Cl₂OS
MDL: MFCD00068137
CAS-Nummer: 86427-02-3