5-Methylbenzofurazan
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF513.5
CFF513.25
017519-5G
017519-25G
017519-1G
CHMPCFF513.5EA
348
EUR
CHMPCFF513.5
CHMPCFF513.25
FLUO017519-5G
FLUO017519-25G
FLUO017519-1G
5-Methylbenzofurazan
5-Methylbenzofurazan
Formel:
C₇H₆N₂O Molecular Weight: 134.14 g/mol |
MDL:
MFCD00068073 CAS-Nummer: 20304-86-3 |