4-Nitrophenethylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-(4-Nitrophenyl)-1-bromoethane, 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
019260-5G
019260-25G
FLUO019260-5GEA
0
EUR
FLUO019260-5G
FLUO019260-25G
4-Nitrophenethylbromid
4-Nitrophenethylbromid
Formel:
C₈H₈BrNO₂ Molecular Weight: 230.06 g/mol |
MDL:
MFCD00007386 CAS-Nummer: 5339-26-4 EINECS: 226-271-7 |