2,5-Dimethylbenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
160330100 160330500
ACRO160330100EA 52.5 EUR
ACRO160330100 ACRO160330500
2,5-Dimethylbenzoesäure 98%
2,5-Dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 268 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 131…135 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002482
CAS-Nummer: 610-72-0
EINECS: 210-235-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 135 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %