2,5-Dibrombenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A15077.06 A15077.14 A15077.22
A15077.06EA 76.3 EUR
A15077.06 A15077.14 A15077.22
2,5-Dibrombenzoesäure ≥98%
2,5-Dibromobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 610-71-9 Molecular Formula: C7H4Br2O2 Formula Weight: 279.93 Melting Point: 153-157° Beilstein Reference: 1868193
Formel: C₇H₄Br₂O₂
Molecular Weight: 279,92 g/mol
Schmelzpunkt: 153…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016494
CAS-Nummer: 610-71-9
EINECS: 210-234-7