Metanilgelb, Millipore®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acid Yellow 36, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.59267.0010
1.59267.0010EA
51.4
EUR
1.59267.0010
Metanilgelb, Millipore®
Metanilgelb
Formel:
C₁₈H₁₄N₃NaO₃S Molecular Weight: 375.38 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007486 CAS-Nummer: 587-98-4 EINECS: 209-608-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 25 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 375.38 g/mol |
Bulk Density | 330 kg/m3 |
pH | 10 (10 g/l, H2O, 20 °C) |