Hydrogenperoxid-Harnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Urea hydrogen peroxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18356.0100
8.18356.0500
8.18356.9010
8.18356.9025
8.18356.0100EA
35.9
EUR
8.18356.0100
8.18356.0500
8.18356.9010
8.18356.9025
Hydrogenperoxid-Harnstoff, Sigma-Aldrich®
Hydrogenperoxid-Harnstoff
Formel:
CH₆N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013119 CAS-Nummer: 124-43-6 EINECS: 204-701-4 UN: 1511 ADR: 5.1 (8),III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 500 g/l (20 °C) |
Melting Point | 75 - 85 °C (decomposition) |
Molar Mass | 94.07 g/mol |
pH | 6.3 (H2O, 20 °C) |