E/E 96% 96 (Not denatured)
Lieferant: Serva
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol
11094.01 11094.02
SERA11094.01EA 133 EUR
SERA11094.01 SERA11094.02
E/E 96% 96 (Not denatured)
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78.3
Schmelzpunkt: –114 °C
Flammpunkt: 12
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806