4-Methylphenethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(p-Tolyl)ethylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
132020-1G 132020-5G
SIAL132020-1GEA 22.5 EUR
SIAL132020-1G SIAL132020-5G
4-Methylphenethylamin, Sigma-Aldrich®
4-Methylphenethylamin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
MDL: MFCD00008195
CAS-Nummer: 3261-62-9
EINECS: 221-865-2