β-Chlor-4'-fluorpropiophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one, 3-Chloro-4′-fluoropropiophenone, 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
135151-100G
135151-25G
SIAL135151-100GEA
148
EUR
SIAL135151-100G
SIAL135151-25G
β-Chlor-4'-fluorpropiophenon, Sigma-Aldrich®
β-Chlor-4'-fluorpropiophenon
Formel:
C₉H₈ClFO Molecular Weight: 186,61 g/mol |
MDL:
MFCD00000991 CAS-Nummer: 347-93-3 EINECS: 206-475-2 |