1,3-Diphenylharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N,N’-Diphenylurea, N,N'-Diphenylurea
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
142158-100G 142158-25G
SIAL142158-100GEA 110 EUR
SIAL142158-100G SIAL142158-25G
1,3-Diphenylharnstoff, Sigma-Aldrich®
1,3-Diphenylharnstoff
Formel: C₁₃H₁₂N₂O
Molecular Weight: 212,25 g/mol
MDL: MFCD00003017
CAS-Nummer: 102-07-8
EINECS: 203-003-7