1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(Cyclohex-1-en-1-yloxy)trimethylsilane
144819-25G
144819-5G
SIAL144819-25GEA
172
EUR
SIAL144819-25G
SIAL144819-5G
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen, Sigma-Aldrich®
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen
Formel:
C₉H₁₈OSi Molecular Weight: 170,33 g/mol |
MDL:
MFCD00001541 CAS-Nummer: 6651-36-1 EINECS: 229-675-1 |