(±)-4-Fluor-α-methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DL-4-Fluoro-α-methylbenzylamine, 1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
154040-1G 154040-5G
SIAL154040-1GEA 28.7 EUR
SIAL154040-1G SIAL154040-5G
(±)-4-Fluor-α-methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
(±)-4-Fluor-α-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀FN
Molecular Weight: 139,17 g/mol
MDL: MFCD00041323
CAS-Nummer: 403-40-7
EINECS: 206-958-8