2-Methoxypropen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methoxy-1-propene, Isopropenyl methyl ether, 2-Methoxyprop-1-ene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
174645-250G 174645-50G
SIAL174645-250GEA 140 EUR
SIAL174645-250G SIAL174645-50G
2-Methoxypropen, Sigma-Aldrich®
2-Methoxypropene
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72,11 g/mol
MDL: MFCD00014929
CAS-Nummer: 116-11-0
EINECS: 204-125-3
UN: 1993
ADR: 3,I