4-Methoxyphenethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
187305-100G 187305-25G
SIAL187305-100GEA 239 EUR
SIAL187305-100G SIAL187305-25G
4-Methoxyphenethylamin, Sigma-Aldrich®
4-Methoxyphenethylamin
Formel: C₉H₁₃NO
Molecular Weight: 151,21 g/mol
MDL: MFCD00008192
CAS-Nummer: 55-81-2
EINECS: 200-245-5