tert-Butylchlordiphenylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: tert-Butyldiphenylchlorosilane, tert-Butyl-diphenylchlorosilane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
195537-10G 195537-50G 195537-2G
SIAL195537-10GEA 63.7 EUR
SIAL195537-10G SIAL195537-50G SIAL195537-2G
tert-Butylchlordiphenylsilan, Sigma-Aldrich®
tert-Butylchlordiphenylsilan
Formel: C₁₆H₁₉ClSi
Molecular Weight: 274,87 g/mol
MDL: MFCD00000497
CAS-Nummer: 58479-61-1
EINECS: 261-282-0
UN: 2987
ADR: 8,II