2-Brom-6-methoxynaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
200174-10G
200174-50G
SIAL200174-10GEA
38.5
EUR
SIAL200174-10G
SIAL200174-50G
2-Brom-6-methoxynaphthalin, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Formel:
C₁₁H₉BrO Molecular Weight: 237,1 g/mol |
MDL:
MFCD00004062 CAS-Nummer: 5111-65-9 EINECS: 225-837-0 |